Få mere at vide
Bochem™ Aluminium Epoxy Lab jack
Artikelnummer. p-8000044
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
240 mm
Artikelnummer. 10776971
Brand: Bochem™ 11020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i henhold til DIN 12897. Bochem™ Aluminium Epoxy Lab-stik har forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Fremstillet i henhold til DIN 12897
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og maksimal statisk driftsbelastning (Kg max. stat .) normer i henhold til DIN 12897
  • Mindre modeller (op til 240x240 mm; Typ 1) har et simpelt håndbetjent justeringshjul
  • Større modeller (fra 300x300 mm; Typ 2) anbefales brug af medfølgende skralde, som forbindes med et specielt justeringshjul.
Tekniske data
Materiale Aluminium epoxy
Højde (metrisk) 60 til 275 mm
Længde (metrisk) base 160 mm
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.