Få mere at vide
Bochem™ Aluminium Epoxy Lab jack
Artikelnummer. 10776971
Skift visning
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
240 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) base
10776971 160 mm
10439870 200 mm
10645991 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10776971 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11020
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Fremstillet i henhold til DIN 12897. Bochem™ Aluminium Epoxy Lab-stik har forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Fremstillet i henhold til DIN 12897
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og maksimal statisk driftsbelastning (Kg max. stat .) normer i henhold til DIN 12897
  • Mindre modeller (op til 240x240 mm; Typ 1) har et simpelt håndbetjent justeringshjul
  • Større modeller (fra 300x300 mm; Typ 2) anbefales brug af medfølgende skralde, som forbindes med et specielt justeringshjul.
Tekniske data
Materiale Aluminium epoxy
Højde (metrisk) 60 til 275 mm
Længde (metrisk) base 160 mm
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.