Få mere at vide
Tenak™ Aluminium Eco AluRack til Kummefrysere
Artikelnummer. p-8007534 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (13)
Æsker (14)
Æsker (15)
Æsker (9)
Æsker (96)
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 360mm
140 x 140 x 504mm
140 x 140 x 540mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707mm
140 x 140 x 720mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468120
Brand: Tenak™ TE11518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en helt ny måde at lave opbevaringsreoler på. Tenak™ Aluminium Eco AluRacks til Kummefrysere passer ind i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
  • Fås i en række kassehøjder
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Sælges uden kryobokse
Tekniske data
Produkttype Eco AluRack
Holder Æsker (13)
Materiale Aluminium
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Til kummefrysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 720mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 720 mm
Højde (metrisk) hylde 50 mm
Dybde (metrisk) 140 mm