Få mere at vide
Tenak™ Aluminium Eco AluRack til Kummefrysere
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (13)
Æsker (14)
Æsker (15)
Æsker (9)
Æsker (96)
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 360mm
140 x 140 x 504mm
140 x 140 x 540mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707mm
140 x 140 x 720mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
- Fås i en række kassehøjder
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Sælges uden kryobokse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Eco AluRack |
| Holder | Æsker (14) |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Til kummefrysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 504mm |
| Bredde (metrisk) | 140 mm |
| Højde (metrisk) | 504 mm |
| Højde (metrisk) hylde | 100 mm |
| Vis mere |