Få mere at vide
Tenak™ Aluminium Eco AluRack til Kummefrysere
Artikelnummer. 12448120 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (13)
Æsker (14)
Æsker (15)
Æsker (9)
Æsker (96)
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 360 mm
140 x 140 x 504 mm
140 x 140 x 540 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707 mm
140 x 140 x 720 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12448120
Brand: Tenak™ TE11516
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en helt ny måde at lave opbevaringsreoler på. Tenak™ Aluminium Eco AluRacks til Kummefrysere passer ind i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
  • Fås i en række kassehøjder
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Sælges uden kryobokse
Tekniske data
Produkttype Eco AluRack
Holder Æsker (12)
Materiale Aluminium
Stillinger 12
Hylder 12
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Til Mtp, kummefrysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 665 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 665 mm
Dybde (metrisk) 140 mm