Få mere at vide
Bochem™ Forbindingskrukke i aluminium
Specifications
Specifications
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Dressing Glass |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |