Få mere at vide
Bochem™ Forbindingskrukke af aluminium
Artikelnummer. 10614612
Skift visning
Højde (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10614612 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10614612 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8760
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Forbindingskrukke
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 60 mm