Få mere at vide
Nickel Electro™ Dissektionsskåle af aluminium
Artikelnummer. 12790026 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
50 mm
55 mm
Længde (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredde (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vægt (metrisk):
0,2 kg
0,7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0,7 kg Hver
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0,2 kg Hver
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0,2 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12790026 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 DKK
    351.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.04 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hold små prøver under transport. Nickel Electro™ Dissektionsskål i aluminium er nyttig til at arbejde med og transportere små prøver.
  • Aluminium
  • Lav form
  • Et stykke presning
  • Nyttigt ved arbejde med og transport af små prøver
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Aluminium
Produktlinje Dissektionsfad
Form Rektangulær
Længde (metrisk) 450 mm
Bredde (metrisk) 30 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Vægt (metrisk) 0,7 kg