Få mere at vide
Nickel Electro™ Dissektionsskåle af aluminium
Shop alle Nickel-Electro produkter
Højde (metrisk):
50 mm
55 mm
Længde (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredde (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vægt (metrisk):
0,2 kg
0,7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminium
- Lav form
- Et stykke presning
- Nyttigt ved arbejde med og transport af små prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dissektionsfad |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Aluminium |
| Produktlinje | Dissektionsfad |
| Form | Rektangulær |
| Længde (metrisk) | 310 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vægt (metrisk) | 0,2 kg |