Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumsfad, flad bund og lige sider
Artikelnummer. 11490191
Diameter (metrisk):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Højde (metrisk):
12.5 mm
25 mm
51 mm
nr. pr. pakke:
2/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Artikelnummer. 11490191
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039069.KH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Aluminium
Form Flad bund og lige sider
Type Fad
nr. pr. pakke 2/Pk.
Højde (metrisk) 12.5 mm
Diameter (metrisk) 51 mm