Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumsfad, flad bund og lige sider
Diameter (metrisk):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Højde (metrisk):
12.5 mm
25 mm
51 mm
nr. pr. pakke:
2/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Flad bund og lige sider |
| Type | Fad |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |