Få mere at vide
Aluminium dihydrogenphosphat, 50% w/w vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407188
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11310098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042858.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminiumdihydrogenphosphat anvendes som mellemprodukter og faste separationsmidler. Det bruges også i olie, kemisk industri, skibsbygning, rumteknologi, elektrisk industri, højtemperaturovne, varmebehandlingsmodstandsovne og elektrisk isolering. Yderligere bruges det som uorganisk belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13530-50-2
Molekylær formel AlH6O12P3
Molekylvægt (g/mol) 317.94
MDL nummer MFCD00014152
InChI nøgle RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
IUPAC navn aluminium; dihydrogenphosphat
SMIL [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum dihydrogen phosphate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 50% w/w aqueous solution
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formel vægt 317.94
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminum dihydrogenphosphate