Få mere at vide
Aluminium dihydrogenphosphat, 50% w/w vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310098
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310098 1 kg 1kg
11300098 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042858.A1
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aluminiumdihydrogenphosphat anvendes som mellemprodukter og faste separationsmidler. Det bruges også i olie, kemisk industri, skibsbygning, rumteknologi, elektrisk industri, højtemperaturovne, varmebehandlingsmodstandsovne og elektrisk isolering. Yderligere bruges det som uorganisk belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13530-50-2
Molekylær formel AlH6O12P3
Molekylvægt (g/mol) 317.94
MDL nummer MFCD00014152
InChI nøgle RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
IUPAC navn aluminium; dihydrogenphosphat
SMIL [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Aluminum dihydrogen phosphate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 50% w/w aqueous solution
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formel vægt 317.94
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum dihydrogenphosphate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.