Få mere at vide
Aluminium dihydrogenphosphat, 50% w/w vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300098
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300098 5 kg 5kg
11310098 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042858.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminiumdihydrogenphosphat anvendes som mellemprodukter og faste separationsmidler. Det bruges også i olie, kemisk industri, skibsbygning, rumteknologi, elektrisk industri, højtemperaturovne, varmebehandlingsmodstandsovne og elektrisk isolering. Yderligere bruges det som uorganisk belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13530-50-2
Molekylær formel AlH6O12P3
Molekylvægt (g/mol) 317.94
MDL nummer MFCD00014152
InChI nøgle RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
IUPAC navn aluminium; dihydrogenphosphat
SMIL [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum dihydrogen phosphate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 50% w/w aqueous solution
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formel vægt 317.94
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.5 g/cm3