Få mere at vide
Aluminium di(sec-butoxid)acetoeddikesyreesterchelat, tech., Al 8,4% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417515
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417515 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15417515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089349.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24772-51-8 | C14H27AlO5
Aluminium di(sec-butoxid)acetoeddikesyreesterchelat anvendes derudover med lithiumacetat og titanium(IV)ethoxid til fremstilling af precursorsol til fremstilling af Li 1,3 Al 0,3 Ti 1,7 (PO 4 ) 3 tynde film på glassubstrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate
CAS 24772-51-8
Tæthed 1.03 g/mL
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Alkohollignende
Molekylær formel C14H27AlO5
MDL nummer MFCD00084762
Mængde 500 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 302.3
Grad Teknisk
Fysisk form Væske