Få mere at vide
Aluminiumdi(isopropoxid)acetoeddike-estiker chelat, Al 9,6% min
Artikelnummer. 11413760
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413760 100 g 100g
11403760 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089350.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14782-75-3 | C12H23AlO5
Aluminium di(isopropoxid)acetoeddikesyreesterchelat bruges som gel blæk. Den finder anvendelse i maling for at give bedre tørring, glans og hårdhed og forbedre ydeevnen som overfladerynkning. Det bruges også som tværbindingsmiddel i epoxy-, alkyd- og polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14782-75-3
Molekylær formel C12H23AlO5
MDL nummer MFCD00135521
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum di (isopropoxide)acetoacetic ester chelate
Tæthed 1.05 g/mL
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Lugt Alkohollignende
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 274.3
Procent renhed ≥9.6%
Fysisk form Væske