Få mere at vide
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate, Al 9.6% min
Artikelnummer. 11403760
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11403760
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089350.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14782-75-3 | C12H23AlO5
Aluminium di(isopropoxid)acetoeddikesyreesterchelat bruges som gel blæk. Den finder anvendelse i maling for at give bedre tørring, glans og hårdhed og forbedre ydeevnen som overfladerynkning. Det bruges også som tværbindingsmiddel i epoxy-, alkyd- og polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14782-75-3
Molekylær formel C12H23AlO5
MDL nummer MFCD00135521
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum di (isopropoxide)acetoacetic ester chelate
Tæthed 1.05 g/mL
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Alcohol-like
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 274.3
Procent renhed ≥9.6%
Fysisk form Væske