Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar kolbe i aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 105mm |
| Højde (metrisk) Indvendig | 500mm |
| Højde (metrisk) | 550mm |
| Grundmateriale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 2100 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 77 mm |
| Materiale | Aluminium |