Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar kolbe i aluminium
Artikelnummer. 10583352
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
850 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10583352 850 ml
1 options
Artikelnummer. 10583352 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1155
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Farve Sølv
Dybde (metrisk) Indvendig 185mm
Diameter (metrisk) Udvendig 105mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) 220mm
Inkluderer Prop
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 850 ml
Materiale Aluminium