Få mere at vide
KGW Isotherm™ Fadformede Dewar-kolber
Artikelnummer. p-8008294
Kapacitet (metrisk):
260 ml
400 ml
800 ml
5300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790972
Brand: KGW Isotherm™ 1195
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til afkøling af små prøver. KGW Isotherm™ Fadformede Dewar Flasks er velegnede som et varmt eller koldt bad.
  • Nem håndtering
  • Velegnet på magnetomrører
  • Fuld sølvfarvet
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Polyethylen låg (medfølger ikke)
Specifications
Type låg låg Låg medfølger ikke
Farve Sølv
Dybde (metrisk) Indvendig 80mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) 125mm
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 800 ml
Materiale Aluminium