Få mere at vide
KGW Isotherm™ Fadformede Dewar-kolber
Artikelnummer. 10790972
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
260 ml
400 ml
800 ml
5300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10790972 800 ml -
10139700 400 ml Hver
10458551 5300 ml -
10221461 260 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10790972 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1195
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til afkøling af små prøver. KGW Isotherm™ Fadformede Dewar Flasks er velegnede som et varmt eller koldt bad.
  • Nem håndtering
  • Velegnet på magnetomrører
  • Fuld sølvfarvet
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Polyethylen låg (medfølger ikke)
Tekniske data
Type låg låg Låg medfølger ikke
Farve Sølv
Dybde (metrisk) Indvendig 80mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) 125mm
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 800 ml
Materiale Aluminium