Få mere at vide
KGW Isotherm™ Fadformede Dewar-kolber
Kapacitet (metrisk):
260 ml
400 ml
800 ml
5300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem håndtering
- Velegnet på magnetomrører
- Fuld sølvfarvet
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Polyethylen låg (medfølger ikke)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver |
| Højde (metrisk) Indvendig | 65mm |
| Højde (metrisk) | 110mm |
| Kapacitet (metrisk) | 260 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |