Få mere at vide
KGW Isotherm™ Fadformede Dewar-kolber
Artikelnummer. 10139700
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
260 ml
400 ml
800 ml
5300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10139700 400 ml Hver
10790972 800 ml -
10458551 5300 ml -
10221461 260 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10139700 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1194
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til afkøling af små prøver. KGW Isotherm™ Fadformede Dewar Flasks er velegnede som et varmt eller koldt bad.
  • Nem håndtering
  • Velegnet på magnetomrører
  • Fuld sølvfarvet
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Polyethylen låg (medfølger ikke)
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 130mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) Indvendig 70mm
Højde (metrisk) 115mm
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 110 mm
Materiale Aluminium