Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar kolbe i aluminium
Artikelnummer. 10037750
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1200 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10037750 1200 ml
1 options
Artikelnummer. 10037750 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1029
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Tekniske data
Type låg låg Fjeder klip
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 80mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) Indvendig 350mm
Højde (metrisk) 395mm
Inkluderer Låg
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1200 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 67 mm
Materiale Aluminium