Få mere at vide
Cole Parmer™ Aluminiumskrullevæggede vejeskåle med fane
Artikelnummer. p-7161088 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15406083
Brand: Cole Parmer™ 0101851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympede vægge for stivhed og et sidefingerhåndtag for nem transport.
  • Engangs.
  • Krympet væg for stivhed.
  • Fingerhåndtag for forbedret håndtering, mærkning.
  • Robust aluminium til tungt brug.
  • Vinklede sider for nem adskillelse.
  • Ingen olierester, ingen vinylbelægning for at skabe forureningsproblemer.
  • Glat bund.
  • Kan bruges i en lang række applikationer, herunder vejning, fugttestning, spildevandsanalyse, kemiske og farmaceutiske anvendelser.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Inkluderer Tab
Mængde 100/Pk.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Dybde (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelsk) 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) 4.3 cm