Få mere at vide
Cole Parmer™ Aluminiumskrullevæggede vejeskåle med fane
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangs.
- Krympet væg for stivhed.
- Fingerhåndtag for forbedret håndtering, mærkning.
- Robust aluminium til tungt brug.
- Vinklede sider for nem adskillelse.
- Ingen olierester, ingen vinylbelægning for at skabe forureningsproblemer.
- Glat bund.
- Kan bruges i en lang række applikationer, herunder vejning, fugttestning, spildevandsanalyse, kemiske og farmaceutiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Vejeskål |
| Inkluderer | Tab |
| Mængde | 100/Pk. |
| Højde (engelsk) | 0,594 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 1.6 cm |
| Vis mere |