Få mere at vide
Azpack™ Krympetætninger af aluminium
Artikelnummer. 11318133
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
20 mm
Volumen (metrisk):
2 ml
5, 10, 20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml Pakke med 500
10294854 13 mm 2 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318133 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11318133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00 DKK
    551.25 DKK / Pakke med 500
    Spare 59.75 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forseglinger frysetørring og injektionshætteglas. Azpack ™Aluminium Crimp Seals forhindrer lækage af farlige og biologiske produkter.
  • Til brug med klare neutrale hætteglas
  • Aluminium
  • 500,-/pakke
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Volumen (metrisk) 5, 10, 20 ml
Lukketype Crimp Cap