Få mere at vide
Azpack™ Krympetætninger af aluminium
Artikelnummer. 10294854
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
20 mm
Volumen (metrisk):
2 ml
5, 10, 20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10294854 13 mm 2 ml Pakke med 500
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294854 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 10294854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 DKK
    465.95 DKK / Pakke med 500
    Spare 46.05 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Forseglinger frysetørring og injektionshætteglas. Azpack ™Aluminium Crimp Seals forhindrer lækage af farlige og biologiske produkter.
  • Til brug med klare neutrale hætteglas
  • Aluminium
  • 500,-/pakke
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Aluminium
Volumen (metrisk) 2 ml
Lukketype Crimp Cap
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.