Få mere at vide
Korff™ Aluminiumsbeholdere
Artikelnummer. 12304303
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
115 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12304303 115 ml
1 options
Artikelnummer. 12304303 Leverandør Korff™ Leverandørnr. 60520
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 115 ml
Materiale Aluminium
Type Beholder
Højde (metrisk) 34 mm
Diameter (metrisk) 80 mm