Få mere at vide
Aluminium koboltpulver, -100 mesh, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Cobalt powder |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Al:Co; 69:31 wt% |
| Mængde | 100 g |
| Maskestørrelse | −100 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Powder |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| MDL nummer | MFCD00239520 |
| FN nummer | UN3132 |
| Procent renhed | 99% |