Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N 11 Aluminium Crimp Caps
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Blå
Rød
Sølv
Septum:
Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
Klar silikone/hvid PTFE
Naturgummi / Butylrød orange/ TEF farveløs
Naturgummi/Butyl/TEF
PTFE/Silicone/PTFE
Virgin PTFE
Farve (forsegling):
Hvid
Hvid/blå
Hvid/rød
Rød/Hvid/Rød
Rød/Orange/Klar
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Færdig monterede crimp-lukninger og almindelige crimp-hætter N 11
- Septa er samlet, hætter er klar til brug.
- Septa er kun vist til illustrationsformål, billederne på hovedet.
- Pakninger med 100 lukninger hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Rød/Orange/Klar |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium, Butyl gummi, Gummi, TEF |
| Septum | Naturgummi/Butyl/TEF |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Crimp Cap |