Få mere at vide
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX ørepropper
Artikelnummer. 12940325 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Med ledning:
Med ledning
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
200 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med ledning Pakningsstørrelse
12940325 Uden ledning 200 par
12950325 Med ledning 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12940325 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000052710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 DKK
    324.57 DKK / 200 par
    Spare 163.43 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-Rsoft FX øreprop– 39dB.
  • Højest tilgængelige øreprop med dæmpning på 39dB
  • Glat tilspidset finish gør montering lettere og hjælper med at danne en behagelig pasform
  • Flangeformen, når den rulles ned, fungerer som en meget effektiv indføringsanordning
  • Ideel til dem, der leder efter højere dæmpning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neongrøn
Mængde 200/Pk.
Med ledning Uden ledning
Produkttype Ørepropper
Stil Rul ned