Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium klemringe
Artikelnummer. p-8007545 Shop alle Vacuubrand produkter
Størrelse:
DN 10/16 mm
DN 20/25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10518381
Brand: VACUUBRAND™ 20660001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En hurtig forbindelse, der kan monteres uden brug af værktøj til bløde tætninger og indium tætninger.
  • Forsynet med vingemøtrik
  • Fås i to forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 20/25 mm
Til brug med Til Lille KF Flange
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 20/25 mm
Type Klemring