Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium klemringe
Artikelnummer. 10518381 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Størrelse:
DN 10/16 mm
DN 20/25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10518381 DN 20/25 mm Hver
10419122 DN 10/16 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518381 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20660001
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
En hurtig forbindelse, der kan monteres uden brug af værktøj til bløde tætninger og indium tætninger.
  • Forsynet med vingemøtrik
  • Fås i to forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 20/25 mm
Til brug med Til Lille KF Flange
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 20/25 mm
Type Klemring