Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium klemringe
Artikelnummer. 10419122 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Størrelse:
DN 10/16 mm
DN 20/25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10419122 DN 10/16 mm Hver
10518381 DN 20/25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419122 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20660000
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
En hurtig forbindelse, der kan monteres uden brug af værktøj til bløde tætninger og indium tætninger.
  • Forsynet med vingemøtrik
  • Fås i to forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 10/16 mm
Til brug med Til Lille KF Flange
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 10/16 mm
Type Klemring