Få mere at vide
Heidolph™ Aluminiumsklemme med epoxyharpiks
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klemme til stativ S2, stativ S2 XXL og teleskopstativ, 12 mm til 32 mm diameter
- Til brug ved fastgørelse af omrørere til stativ
- Tager stænger fra 13 mm til 25 mm diameter
- Aluminiumsklemmer med epoxyharpiks
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Stativklemme |
| Materiale | Aluminium |
| Diameter (engelsk) | 0,5 til 1,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 13 til 32 mm |
| Farve | Sort |
| Kæbe type | Ikke fjederbelastet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Belægning | Epoxyharpiks |