Få mere at vide
Aluminiumklorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11438410
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438410 25 g 25g
11448410 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044313.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133,33 g/mol
Aluminiumklorid bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190°C (sublimation)
Navn note Ultra dry
pH 2.4
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1726
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol.
Formel vægt 133.34
Procent renhed 99.999%
Lugt Pungent
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.44 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.