Få mere at vide
Aluminum chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-3256852
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11362498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014552.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminiumklorid bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190° (sublimation)
Navn note ultra dry
Farve Grå til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol.
Formel vægt 133.34
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Yellow to gray powder
Tæthed 2.44 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i