Få mere at vide
Aluminum Chloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672710 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 249882100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1.0 M in nitrobenzene
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum Chloride Solution
CAS 7446-70-0
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Molekylær formel AlCl3
MDL nummer MFCD00003422
FN nummer UN2927
Flammepunkt 88°C (190.4°F)
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn aluminum(3+) trichloride
Molekylvægt (g/mol) 133.33
Formel vægt 133.34g/mol
Emballage Glass bottle
Tæthed 1.249g/mL at 25°C