Få mere at vide
Aluminiumklorid, puris. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15620820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15620820 100 g 100g
15630820 1 kg 1kg
15640820 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15620820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 06220100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. pa, vandfri, krystalliseret,≥ 99,0 % (AT )
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminum(3+) trichloride
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Chloride
Fysisk form Anhydrous Crystallized
Mængde 100 g
Lineær formel AlCl3
FN nummer 1726
Formel vægt 133.34g/mol
Procent renhed ≥99% (AT)
Grad puriss. p.a.
Emballage Glass Bottle
Damptryk 1mmHg (100°C)
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.