Få mere at vide
Aluminiumchloridhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30311303
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30311303 100 g
1 options
Artikelnummer. 30311303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575538100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Mængde 100 g
Synonym Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6)
InChI formel InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
SMIL O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC navn trichloraluman; Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 241.43
Formel vægt 239.9515