Få mere at vide
Aluminum Chloride Hexahydrate, Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749840
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
31749840 500 g
1 options
Artikelnummer. 31749840 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCA0250500B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel AlCl3H12O6
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Molekylvægt (g/mol) 241.42
Grad Reagent
Emballage White Poly Wide Mouth Bottle