Få mere at vide
Aluminiumchlorid-hexahydrat, Puratronic™ 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11380799
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380799 250 g 250g
11350799 5 g 5g
11370799 50 g 50g
11360799 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11380799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010622.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Farve Hvid
pH 2.5
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglykol og acetonitril.
Formel vægt 241,43 (133,34 Vandfri)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.398 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate