Få mere at vide
Aluminiumchlorid-hexahydrat, Puratronic™ 99,9995% (metalbasis)
Beskrivelse
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,337 |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. |
| Show More |