Få mere at vide
Aluminiumchlorid-hexahydrat, Puratronic™ 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11350799
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350799 5 g 5g
11370799 50 g 50g
11380799 250 g 250g
11360799 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11350799 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010622.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Farve Hvid
pH 2.5
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.398 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglykol og acetonitril.
Formel vægt 241,43 (133,34 Vandfri)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.