Få mere at vide
Aluminum chloride hexahydrate, 99%
Artikelnummer. p-7021907
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11407087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14437.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglycol og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
pH 2.5
Mængde 250 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 241.43 (133.34 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.398
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminum chloride he