Få mere at vide
Aluminiumchloridhexahydrat, 99%
Artikelnummer. 11417087
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417087 5000 g 5000g
11407087 250 g 250g
11497077 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14437.0I
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglycol og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
pH 2.5
Mængde 5000 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglykol og acetonitril.
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 241,43 (133,34 Vandfri)
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.398
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate