Få mere at vide
Aluminiumchloridhexahydrat, 99%
Description
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Farmaceutiske præparater af aluminiumchloridhexahydrat bruges til at behandle hyperhidrose, en tilstand, der involverer overdreven svedtendens. Det bruges også i deodoranter, antiperspirantpræparater, farvning af stoffer, raffinering af råolie, tekstilfinish, fremstilling af pergamentpapir, konservering af træet og desinficering af stalde. Det finder også anvendelse som et reagens i organisk syntese. Aluminiumchloridhexahydrat er også nyttig i vandbehandlingsprocesser, medicin og kosmetiske produkter.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglycol og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (dekomponering) |
| pH | 2.5 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,337 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, ether, glycerol, propylenglykol og acetonitril. |
| IUPAC navn | aluminium(3+)hexahydrattrichlorid |
| Formel vægt | 241,43 (133,34 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Aluminum chloride hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride he
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.