Få mere at vide
Aluminiumchlorid-hexahydrat, 99%, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15632350 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15632350 100 g Poly flaske 100g
15642350 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15632350 Leverandør Fluka Leverandørnr. 237078100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 DKK
    191.29 DKK / 100g
    Spare 16.71 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Chloride Hexahydrate
Farve Hvid
pH 2,5 til 3,5 ved 20 °C
Mængde 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 241,43 g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Emballage Poly flaske
Udseende Krystaller eller krystallinske stykker eller stykker eller fast form
Damptryk 1 mmHg (100 °C)
Tæthed 2,4 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride-6-hydrate