Få mere at vide
Aluminiumklorid, vandfri og reagenskvalitet
Artikelnummer. 11381649
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381649 250 g 250g
11371649 1 kg 1kg
11361649 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012298.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133,33 g/mol
Det bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til at syntetisere ethylbenzen, som er en forløber til fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis(aren)-metalkomplekser gennem Fischer-Hafner-syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190° (sublimation)
Farve Grå til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Formel vægt 133.34
Grad Reagens
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.44
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.